Läs mer
Thermo Scientific™ Horizon Fog-testsystem
Produktkod. p-4530259 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Modell:
AC-FTS
PC-FTS
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11917684
Brand: Thermo Scientific™ 1568005
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Det här systemet är designat för att återskapa avgasning av bilars interiör på ett snabbt, mätbart och repeterbart sätt, med användning av olika standarder, inklusive DIN, ISO och SAE.
Thermo Scientific™Horizon Fog-testsystem är designat för att återskapa avgasning av bilars interiör på ett snabbt, mätbart och repeterbart sätt, med användning av olika standarder, inklusive DIN, ISO och SAE.
Horizon Fogging-testsystem uppfyller DIN-, ISO- och SAE-standarderna för dimtestning. Finns med ett urval av styrenheter, en rad funktioner och en robust pump som ger temperaturnoggrannhet på±0,5°C under hela badet, vilket säkerställer konsekventa, repeterbara resultat.
  • Värmare med hög kapacitet ger snabb uppvärmning till börvärdestemperatur
  • Unikt pumpmunstycke säkerställer cirkulation runt alla sex bägare för att bibehålla temperaturnoggrannheten
  • Integrerad bubbelnivå och fyra justeringsfötter ger en enkel utjämning av badet
  • Förseglad ram över badområdet förhindrar värmeöverföringsvätskeångor från att äventyra testresultaten
  • En lättöverskådlig vätskenivåindikator säkerställer att korrekta vätskenivåer upprätthålls under testning
  • Robust pumpkonstruktion för enhetliga temperaturer
  • Stor volymtank med 6 kolvar möjliggör samtidig testning, vilket sparar värdefull tid och pengar
  • Användarvänlig—dränering placerad på framsidan av enheten, fyllventil ovanpå enheten och en stegvis instruktionshandbok
PC-FTS
  • Ger realtidsgrafer med temperaturrampning
  • Visar flera uppgifter
  • Visar data
Beställningsinformation:
För att utföra dimtestsystemet:
  • Välj lämpligt kylsystem
  • Välj tillbehörssats för det gravemetriska eller reflektometriska testet
  • Välj individuella tillbehör
Innehåller:
Styrenhet, bad, 6 fot nätsladd
Krävs
Kylsystem (Accel 250 LC, SC100-A10 eller PC200-A28) och tillbehör (gravimetriska eller reflekterande tillbehörssatser)
Garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE/WEE/RoHS
Visa Ljusstark LED-skärm
Produkttyp Horizon AC-FTS dimtestningssystem
Knappsats EJ TILLÄMPLIGT
Språk 3
Modell AC-FTS
Pumptyp Kraft/sug