Läs mer
MP Biomedicals™ Hormoner: b-östradiol
Produktkod. 11414942 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
1000 mg
5000 mg
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11414942
Brand: MP Biomedicals™ 0219456501
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Endast för forskning. Ej avsedd för terapeutisk användning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 15° till 30 °C
Form Kristallint pulver
Produkttyp Beta-östradiol
Sterilitet Sterila
Kvantitet 1000 mg
compliance-icons
Produktbeteckning
  • beta-Estradiol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H362-Kan skada spädbarn som ammas.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: estradiol