Läs mer
Buerkle™ Slang Slang Stop-Cock
Handla allt Bürkle Produkter
Passar slang-ID:
12 till 15 mm
9 till 11 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Enkelt återloppsmunstycke med tvåsidigt slangmunstycke
- Naturlig HDPE
- Resistent mot syror och kemikalier
- Trycktålig upp till 0,3 bar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Slangrörsavstängningskran |
| Pluggborrning | 7 mm |
| Material | HDPE |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Längd (engelska) | 3,35 tum. |
| Tryck | 0,3 bar |
| Passar slang-ID | 9 till 11 mm |
| Längd (metrisk) | 85 mm |
| Bredd (metrisk) | 7 mm |
| Certifikat och efterlevnad | RoHS |
| Visa mer |