Läs mer
Buerkle™ Slang Slang Stop-Cock
Produktkod. p-7084553 Handla allt Bürkle Produkter
Passar slang-ID:
12 till 15 mm
9 till 11 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10081722
Brand: Buerkle™ 86140007
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Slangrör avstängningskran– Enkelt återloppsmunstycke med tvåsidigt slangmunstycke.
  • Enkelt återloppsmunstycke med tvåsidigt slangmunstycke
  • Naturlig HDPE
  • Resistent mot syror och kemikalier
  • Trycktålig upp till 0,3 bar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Slangrörsavstängningskran
Pluggborrning 7 mm
Material HDPE
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Längd (engelska) 3,35 tum.
Tryck 0,3 bar
Passar slang-ID 9 till 11 mm
Längd (metrisk) 85 mm
Bredd (metrisk) 7 mm
Certifikat och efterlevnad RoHS
För användning med (utrustning) Slangrör
Pluggmaterial HDPE
Kontakter 2-vägs