Läs mer
Stuart™ Tillbehör för kokplatta
Produktkod. 15105924
Storlek:
Liten
5 ml
10 ml
25 ml
Typ:
Block Insert
Blockbas
Klämma, värmeblock
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15105924
Brand: Stuart™ 0480575
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kokplatta Tillbehör för användning med kokplattor/omrörare som har en 6 x 6 tums toppplatta.
  • Detta värmeblocksystem med utbytbara insatser kan användas med olika Stuart Kokplattor och kokplattor
  • Designad för att värma rundbottnade kolvar
  • Små och medelstora bottenplattor erbjuds; var och en kan rymma upp till tre blockinsatser vardera
  • En tredje större bottenplatta har värmebeständiga handtag och accepterar en enkel blockinsats för flaskor upp till 500 ml
  • Kemikalie- och lösningsmedelsbeständiga anodiserade blockinsatser ger en säker metod för syntes av enstaka eller flera reaktioner
  • Tillbehör för värmeplattor ger samma eller bättre värmeprestanda än silikonolja
  • Den låga brunnen ger utmärkt temperaturöverföring utan att kompromissa med synen på reaktionen eller risken för att glaset spricker
  • Varje bottenplatta har ett hål för en temperaturkontrollsond
Specifikationer
För användning med (utrustning) Värmeplattor (6 x 6 tum)
Kvantitet 3 Pk.
Storlek 10 ml
Typ Block Insert