Läs mer
Cytiva Hot Start Mix RTG
Artikelnummer. p-4007214 Alle ansehen Cytiva Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Produkttyp:
illustra Hot Start Mix RTG
Kvantitet:
100 reaktioner
480 reaktioner
8 reaktioner
96 Reaktioner
Volym:
200 μL
500 μL
missing translation for 'unitSize'
100 reaktioner
Varje
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10544625
missing translation for 'mfr': Cytiva 28900653
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Förblandad, fördispenserad, omgivningstemperaturstabil formulering som ger robust och pålitlig prestanda för krävande PCR-tillämpningar där hög specificitet och hög känslighet är avgörande för framgång
  • Primersekvestrering blockerar effektivt mer än 99 % av polymerasaktiviteten under installationen och minimerar effektivt all ospecifik primer- eller primer-dimerbildning
  • Rekombinant aktivatorprotein undviker risken för kontaminering från en däggdjurskälla associerad med hotstart-antikroppar
  • Snabb varmstartsaktivering bevarar provets integritet genom att undvika omfattande värmebehandling för förcykling
  • Ready-To-Go-tillverkningsprocessen låser prestanda för utmärkt reproducerbarhet med mindre risk för pipetteringsfel och kontaminering
  • Långsiktig omgivningstemperaturstabilitet förenklar frakten och tar bort alla behov av frysförvaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innehåll och lagring 1,75 enheter rekombinant PuReTaq DNA-polymeras, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, stabilisatorer, BSA och reaktionsbuffert. Omgivningstemperatur i påse med torkmedel
Beskrivning Förformulerade och fördispenserade, frystorkade PCR-reagensblandningar inklusive högkvalitativt PuReTaq DNA-polymeras och ett aktiveringsprotein för varmstart, för ökad specificitet och reproducerbarhet av PCR-amplifieringar.
Formatera Provrör
Produkttyp illustra Hot Start Mix RTG
Kvantitet 96 Reaktioner
För användning med (applikation) Standard PCR
Antal reaktioner 96
Volym 200 μL
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt