Läs mer
Horst™ Hotbands
Spänning:
230 V
Wattal:
62 W
66 W
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B) | 1.5m |
| Mått (L x B x H) | 1.5m |
| Spänning | 230 V |
| Elektriska krav | 230V Voltage |
| Wattal | 66 W |
| Produkttyp | Hotband |