Läs mer
IKA™ KOPPLADA C-MAG HP 10 med EU-kontakt
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10446558 Handla allt IKA Produkter
Material för toppplatta:
Keramisk
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10446558
Brand: IKA™ 0003582000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kokplatta av keramiskt glas som ger utmärkt kemikaliebeständighet.
  • Fast säkerhetskrets på 550 °C
  • Hot Top-indikator - varning för het yta för att förhindra brännskador
  • Exakt temperaturinställning via digital display (LED)
  • Bussning enligt DIN 12878 för anslutning av kontakttermometer, t.ex ETS-D5, möjliggör exakt temperaturkontroll
  • Digital visning av felkod
  • Förhöjd kontrollpanel för skydd mot läckande vätskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material för toppplatta Keramisk
Temperatur (engelska) 122 °F till 932 °F
Storlek 10 x 10 tum.
Temperatur (metrisk) 50 °C till 500 °C
Djup (metriskt) 330 mm
Höjd (engelska) 4 tum
Längd (engelska) 13,25 tum.
Bredd (engelska) 11,75 tum.
Höjd (metrisk) 10.16 cm
Längd (metrisk) 33.655 cm
Vikt (metrisk) 5 kg
Bredd (metrisk) 29.845 cm
Wattal 1500 W
Amperage 6,3 A
Elektriska krav 230/120/100 V, 50/60 Hz, 1005 w
Frekvens 50/60 Hz
Säkerhetsfunktioner Fixed safety circuit of 550°C
Pluggtyp EU-Style
Antal positioner 1
Form Fyrkantig
Spänning 230 V
Typ Värmeplatta
Garanti 2 år
Visa LED Digital