Läs mer
Thermo Scientific™ HotStart™ Storage Reaction Tubes
Produktkod. p-4526092 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produktlinje:
HotStart Micro 50 remsor
Varmstartsmikro 50 bulk
Volym (metrisk):
0,2 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 480
Produktkod. 15292559
Brand: Thermo Scientific™ 6210
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Eliminate tedious oil or wax overlays with the thin-walled Thermo Scientific™ HotStart™ Storage Reaction Tubes.
Features:
  • Bead is stable at room temperature
  • Assures synchronous reaction startup
  • PCR product can remain in tube for later analysis
  • Hinged caps provide snug seal
  • Presterilized; RNase- and DNase-free
Recommended for: Complex DNA or cDNA, very low copy number targets, more than 30 thermal cycles, multiple PCR or RT-PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 0,2 ml
För användning med (utrustning) Thermal Cyclers
Produktlinje HotStart Micro 50 remsor
Sterilitet Sterile
Förslutningstyp Flat Cap
Reaktionsvolym 25 to 50 μL
Produkttyp Strips