Läs mer
HP Rotaflo™, Avstängningskran Reservdelar - Ersättningsnycklar
Produktkod. 12018743
Pluggborrning:
3 mm
6 mm
10 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 12018743
Brand: Quickfit HP6K
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ersättningsnycklar för kran
Finns i 3 mm och 6 mm hålstorlekar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Krannyckel
Pluggborrning 6 mm
För användning med (utrustning) HP Rotaflo™ kran