Läs mer
Epredia™ HP35 Disposable Microtome Blades
Produktkod. 11912355 Handla allt Epredia Produkter
Beläggning:
Överdragen
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 11912355
Brand: Epredia™ 3150734
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Epredia™ HP35 microtome blades are coated for reliable and thin sectioning.
  • High-profile
  • Increased durability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp High Profile Blade
Profil Hög
För användning med (applikation) Designed for high-quality thin sectioning
Disponibel Engångsbruk
Beläggning Överdragen
Skärvinkel 35°
Tjocklek (engelska) 0,01 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.31 mm