Läs mer
Epredia™ HP35 Disposable Microtome Blades
Handla allt Epredia Produkter
Beläggning:
Överdragen
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
- High-profile
- Increased durability
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | High Profile Blade |
| Profil | Hög |
| För användning med (applikation) | Designed for high-quality thin sectioning |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Beläggning | Överdragen |
| Skärvinkel | 35° |
| Tjocklek (engelska) | 0,01 tum. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.31 mm |