Läs mer
SCAT™ HPLC luftventil, för PFAS Analytic
Handla allt SCAT Europe Produkter
Kvantitet:
1 st
10-pack
8-pack
Beskrivning
- Med Luer-Lock-anslutning för gasning av lösningsmedlen och bytesindikator för snabb förändring.
- Tillverkad av PP för PFAS-analys av polyfluorerade kemikalier (tidigare: PFC)
- UNF 1/4 tum. 28G gängstorlek passar till alla SCA PFAS-analytiska säkerhetslock för PFAS-analys
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | SCAT Säkerhetslock för PFAS-Analytic |
| Material | PP |
| Trådstorlek | UNF 1/4 tum 28G |
| För användning med (applikation) | HPLC-analys |
| Typ | Ventil |
| Kvantitet | 10-pack |
| Färg | Röd, grön |