Läs mer
Macherey-Nagel™ HPLC-kolonner
Produktkod. 10358061 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Diameter (metrisk):
4 mm
Kolbelastning:
6.5%
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10358061
Brand: Macherey-Nagel™ 720065.40
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
HPLC-kolonner
Specifikationer
Kolumnformat Standard kolumn
Diameter (metrisk) 4 mm
Längd (metrisk) 250 mm
Max. Tryck 4350 psi (300 bar)
Mobilfaskompatibilitet Acetonitril/vatten
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 300Å
Ytarea 100 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L1
Stationär fas C18
Förpackningsmaterial Kiseldioxid
Kolbelastning 6.5%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Typ Kolumn