Läs mer
SCAT HPLC Starter Kit - Supply, V2.0
Handla allt SCAT Europe Produkter
Typ:
HPLC Starter Kit 2
HPLC Starter Kit 3
HPLC-startsats 1
Lösningsmedelsavfallssats
Beskrivning
- Original märkeskvalitet från premiumtillverkaren SCAT
- Utrustning för initial borttagning som kan användas med alla vanliga HPLC-system
- Startkit bestående av SCAT SafetyCaps, blindpluggar, beslag och luftventiler för leverans av HPLC-system
- Alla setkomponenter kan beställas separat
startsats, hplc-system, säkerhetskåpor, blindpluggar, beslag, luftventil
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Alla HPLC-system |
| Inkluderar | 3 x SafetyCaps I (307019), 1 x SafetyCap II (307909), 1 x blindplugg, 5 x beslag 1,6/2,3/3,2 mm, 4 x luftventiler (317010) |
| Trådstorlek | GL45 |
| För användning med (applikation) | Leverans av HPLC-system |
| Typ | HPLC-startsats 1 |