Läs mer
SCAT HPLC Starter Kit - Supply, V2.0
Produktkod. 18696458 Handla allt SCAT Europe Produkter
Typ:
HPLC Starter Kit 2
HPLC Starter Kit 3
HPLC-startsats 1
Lösningsmedelsavfallssats
Produktkod. 18696458
Brand: SCAT 399204
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SCAT Säkerhetslock är standarden för att säkert förse din HPLC med lösningsmedel. De blockerar skadliga ångor och skyddar ditt HPLC-system från kontaminering.HPLC-startsats utrustad med SafetyCaps, blindpluggar, kopplingar och avluftningsventiler.
  • Original märkeskvalitet från premiumtillverkaren SCAT
  • Utrustning för initial borttagning som kan användas med alla vanliga HPLC-system
  • Startkit bestående av SCAT SafetyCaps, blindpluggar, beslag och luftventiler för leverans av HPLC-system
  • Alla setkomponenter kan beställas separat
startsats, hplc-system, säkerhetskåpor, blindpluggar, beslag, luftventil
Specifikationer
Inkluderar HPLC Starter Kit 6: 4 x Säkerhetslock VI, GL45, 4 x luftventil, 4 x bytesindikator, 24 x PFA-koppling 1,6 mm OD, grön, 24 x PFA-koppling 2,3 mm OD, violett, 24 x PFA-koppling 3,2 mm OD, blå, 20 x PFA blindpluggar, 4 x etiketteringsfält
Material PTFE
Trådstorlek GL45
Typ Lösningsmedelsavfallssats
Kvantitet 4 Pk.