Läs mer
Atago™ HSR –500 handhållen refraktometer
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Koncentration via brytningsindexmätning
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Handhållen refraktometer |
| Skalområde | 0 till 90 Brix |
| Modell | HSR –500 |
| Skaltyp | Brix |
| Vikt (metrisk) | 600 g |
| Mått (L x B x H) | 4 x 4 x 20 cm |