Läs mer
Trajan™ HT GC Septa
Produktkod. 12796377
Diameter (metrisk) Yttre:
9,5 mm
11 mm
17 mm
Kvantitet:
100/förpackning
25/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Produktkod. 12796377
Brand: Trajan™ 041881
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
HT GC septa är ett utsläpps- och temperaturoptimerat material
  • Bleed and temperature optimized septa
  • Reliable seal against carrier gas pressure in the inlet
  • No bleed or contamination into the GC system
  • Maximum operating temperature of 400°C (330°C for 17mm size)
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 9,5 mm
Temperatur (metrisk) Max 350°C
Material BTO Silicone
Kvantitet 100/förpackning