Läs mer
Invitrogen™ Mänsklig ACTH ELISA Utrustning
Kvantitet:
96 tester
Beskrivning
ATCH (adrenokortikotropt hormon) är ett hormon som spelar en stor roll för att stimulera binjurebarken. Det bildas genom klyvning av polypeptidprekursorn proopiomelanocortin (POMC), vilket också resulterar i flera andra klyvningsprodukter inklusive MSH, ACTH och beta-endorfin. ATCH utsöndras från den främre hypofysen som svar på det kortikotropinfrisättande hormonet från hypotalamus. Det stimulerar utsöndringen av glukokortikoider som kortisol, men har liten kontroll över stimuleringen av mineralokortikoider som aldosteron, som är ett annat viktigt hormon i binjurebarken.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | P01189 |
| Analysintervall | 15,63 till 1000 pg/ml |
| Analyskänslighet | 9.38 pg/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Plasma, Serum |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 5443 |
| Gensymbol | Pomc |
| Interassay CV | <10% |
| Visa mer |