Läs mer
Invitrogen™ Human AID Synthetic Peptide
Produktkod. 15216359
Kvantitet:
50 μg
Förpackningsstorlek:
50µg
Produktkod. 15216359
Brand: Invitrogen™ PEP0131
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Synthetic Peptide
AID Synthetic Peptide, PEP-0131, from Invitrogen.
This gene encodes a RNA-editing deaminase that is a member of the cytidine deaminase family. The protein is involved in somatic hypermutation, gene conversion, and class-switch recombination of immunoglobulin genes. Defects in this gene are the cause of autosomal recessive hyper-IgM immunodeficiency syndrome type 2 (HIGM2).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen-ID (Entrez) 57379
Art Human
Reningsmetod purified
Tillträdesnummer Q9GZX7
Vanligt namn Human AID
Koncentration 200 μg/mL
Innehåll och lagring -20°C
Beskrivning Synthetic Peptide
Formatera Liquid
Formulering PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
För användning med (applikation) Blocking Assay, Control
Gensymbol AICDA
Frystorkat material No
Konserveringsmedel 0.02% sodium azide
Produkttyp Peptide
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status RUO - research use only
Förvaringsbuffert PBS