Läs mer
Invitrogen™ Human Caspase-1 ELISA Utrustning
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Beskrivning
Humant kaspas-1 kvantifierar humant kaspas-1 i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant humant Caspase-1.
Kaspaser är en familj av cysteinproteaser som kan delas in i de apoptotiska och inflammatoriska kaspasunderfamiljerna. Till skillnad från de apoptotiska kaspaserna är medlemmar av den inflammatoriska underfamiljen i allmänhet inte involverade i celldöd utan är associerade med immunsvaret mot mikrobiella patogener. Medlemmar av denna underfamilj inkluderar kaspas-1, -4, -5 och -12 och kan aktivera proinflammatoriska cytokiner som IL-1-b och IL-18. Caspase-1 identifierades initialt som ett IL-1-b-omvandlande enzym; senare experiment visade att det var en däggdjurshomolog av C. elegans celldödsgen ced-3 vars överuttryck kan inducera apoptos i fibroblaster.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | CASP1; CASP-1; CASP1 nirs variant 1; kaspas 1; kaspas 1, apoptosrelaterat cysteinpeptidas (interleukin 1, beta, konvertas); Caspase1; kaspas-1; Caspase-1 subenhet plO; Caspase-1 subenhet p20; IS; IL-1 beta-omvandlande enzym; IL-1 B-omvandlande enzym; IL1BC; IL-1 BC; IL1BCE; IL1B-konvertas; interleukin 1 beta-omvandlande enzym; interleukin 1, beta, konvertas; interleukin 1-B-omvandlande enzym; Interleukin 1 beta-omvandlande enzym; interleukin-1 beta-konvertas; interleukin-1 beta-omvandlande enzym; s 45 |
| Analysintervall | 0,43 till 100 ng/ml |
| Analyskänslighet | 0.43 ng/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 834 |
| Gensymbol | CASP1 |
| Interassay CV | <12% |
| Visa mer |