Läs mer
Invitrogen™ Human Caspase 6 Synthetic Peptide
Produktkod. 15286449
Kvantitet:
50 μg
Förpackningsstorlek:
50µg
Produktkod. 15286449
Brand: Invitrogen™ PEP0235
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Synthetic Peptide
Caspase-6 Synthetic Peptide, PEP-0235, from Invitrogen.
Caspases are cysteine proteases, expressed as inactive precursors, that mediate apoptosis by proteolysis of specific substrates. Caspases have the ability to cleave after aspartic acid residues. There are two classes of caspases involved in apoptosis; initiators (activation by receptor cluster) and effectors (activation by mitochondrial permeability transition). Proapoptotic signals autocatalytically activate initiator caspases, such as Caspase-8 and Caspase 9. Activated initiator caspases then process effector caspases, such as Caspase-3 and Caspase-7, which in turn cause cell collapse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen-ID (Entrez) 839
Art Human
Reningsmetod purified
Tillträdesnummer P55212
Vanligt namn Human Caspase 6
Koncentration 200 μg/mL
Innehåll och lagring -20°C
Beskrivning Synthetic Peptide
Formatera Liquid
Formulering PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
För användning med (applikation) Blocking Assay, Control
Gensymbol CASP6
Frystorkat material No
Konserveringsmedel 0.02% sodium azide
Produkttyp Peptide
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status RUO - research use only
Förvaringsbuffert PBS