Läs mer
Gibco™ Human endotelial SFM
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Beskrivning
Human Endothelial-SFM
Human Endothelial-SFM är ett basalt serumfritt tillväxtmedium utvecklat för att stödja isolering och expansion av humana navelsträngsvenösa och arteriella endotelceller (1 –4). Medium kräver tillskott med bFGF (20 ng/ml), EGF (10 ng/ml) och humant plasmafibronektin (10 g/μml). Innehåller L-glutamin.
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | HUAEC, HUVEC |
| Celltyp | Endotelceller |
| Klassificering | Serumfritt |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | VP Serumfritt medium (SFM) |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Steriliseringsmetod | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Glutamin, Fenolrött |
| Kvantitet | 500 ml |
| Visa mer |