Läs mer
Invitrogen™ Humant IL-35 ELISA Utrustning
Kvantitet:
96 tester
Beskrivning
IL-35 eller Interleukin 35 är ett cytokin som tillhör IL12-familjen, som produceras av regulatoriska T-celler. Det är ett dimeriskt protein som består av IL-12-alfa- och IL-27-beta-kedjor. Medlemmar av denna klass av cytokiner är viktiga för att påverka T-hjälparcelldifferentiering och undertrycka inflammatorisk respons. IL-35 är känt för att inducera proliferation av regulatoriska T-celler och minska aktiviteten hos hjälpare Th17-celler.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | P29459 |
| Analysintervall | 15,63 till 1000 pg/ml |
| Analyskänslighet | 9.38 pg/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Plasma, Serum |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 3592 |
| Gensymbol | IL12A |
| Interassay CV | <10% |
| Visa mer |