Läs mer
R&D Systems™ Human LOXL4 (NP_115587.6) VersaClone cDNA
Produktkod. 18781487
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. 18781487
Brand: R&D Systems™ RDC3263
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Gen LOXL4
Tillträdesnummer NP_115587.6
Gen-ID (Entrez) 84171
Gene Alias EC 1.4.3, EC 1.4.3.-, FLJ21889, LOX L4, LOXC, LOXClysyl oxidase related C, lysyl oxidase homolog 4, lysyl oxidase-like 4, Lysyl oxidase-like protein 4, Lysyl oxidase-related protein C
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Kvantitet 10 μg