Läs mer
Novus Biologicals™ Human Lung Whole Tissue Lysate (Adult Whole Diabetes)
Produktkod. 18227042 Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. 18227042
Brand: Novus Biologicals™ NB82059292
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
The Human Lung Whole Tissue Lysate (Adult Whole Diabetes) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Western Blot
Vävnad Respiratory
Kvantitet 1 mg
Förvaringsbuffert HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Total Protein - Human Diabetic Diseased Tissue: Lung
Cellulär fraktion Whole
Vävnadsskick Diabetes
Korsreaktivitet Human
Värd art Human
Koncentration 5 mg/mL
Produkttyp Human Lung Whole Tissue Lysate (Adult Diabetes)
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadiet Adult
Proteintillstånd Native
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only