Läs mer
R&D Systems™ Human MIF Quantikine ELISA Kit
Produktkod. 18772084
Kvantitet:
1 Plate
6 Plates
Tillräckligt för:
1 x 96-well Plate
6 x 96-well Plates
Produktkod. 18772084
Brand: R&D Systems™ DMF00B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Human MIF Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Human MIF Quantikine ELISA Kit quantifies human MIF in cell culture supernates (50 ul), serum (10 ul), platelet-poor edta plasma (10 ul), platelet-poor heparin plasma (10 ul), urine (10 ul), human milk (10 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysintervall 0.16 - 10ng/mL
Analyskänslighet 0.068ng/mL
Konjugera HRP
Korsreaktivitet <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules
Produkttyp Solid Phase Sandwich ELISA
Provtyp Cell Culture Supernatant, Human Milk, Platelet-poor Plasma (EDTA, Heparin), Serum, Urine
Specificitet Natural and Recombinant Human MIF
Tillräckligt för 1 x 96-well Plate
Målarter Human
För användning med (applikation) ELISA
Gen-ID (Entrez) 4282
Kvantitet 1 Plate
Provvolym Cell Culture Supernates (50uL),Serum (10uL),Platelet-poor EDTA Plasma (10uL),Platelet-poor Heparin Plasma (10uL),Urine (10uL),Human Milk (10uL)
Förvaringskrav Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.