Läs mer
Lonza™ Mänsklig stamcell Nucleofector™ Startpaket
Kvantitet:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| Vektor | pmaxGFP™ |
| Effektivitet | Transfektionseffektivitet upp till 64 %. |
| För användning med (utrustning) | Nucleofector™ II/2b |
| För användning med (applikation) | Testad för H1, H9, H14 och HS306 cell. |
| Inkluderar | 0,9 ml mänsklig stamcell Nucleofector™ Lösning 1, 0,9 ml mänsklig stamcell Nucleofector™ Lösning 2, 2 x 0,2 ml tillägg, 30 μg pmaxGFP™ Vektor, 20 certifierade kyvetter, 20 plastpipetter |
| Antal reaktioner | 20 |
| Produkttyp | Mänsklig stamcell Nucleofector™ Startpaket |
| Kvantitet | 1 vardera |