Läs mer
Invitrogen™ Human TSHZ1 Synthetic Peptide
Produktkod. 15205299
Kvantitet:
50 μg
Förpackningsstorlek:
50µg
Produktkod. 15205299
Brand: Invitrogen™ PEP1385
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Synthetic Peptide
TSHZ1 Synthetic Peptide, PEP-1385, from Invitrogen.
This gene encodes a colon cancer antigen that was defined by serological analysis of recombinant cDNA expression libraries. The encoded protein is a member of the teashirt C2H2-type zinc-finger protein family and may be involved in transcriptional regulation of developmental processes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen-ID (Entrez) 10194
Art Human
Reningsmetod purified
Tillträdesnummer Q6ZSZ6
Vanligt namn Human TSHZ1
Koncentration 200 μg/mL
Innehåll och lagring -20°C
Beskrivning Synthetic Peptide
Formatera Liquid
Formulering PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
För användning med (applikation) Blocking Assay, Control
Gensymbol TSHZ1
Frystorkat material No
Konserveringsmedel 0.02% sodium azide
Produkttyp Peptide
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status RUO - research use only
Förvaringsbuffert PBS