Läs mer
Memmert™ Fuktkammare HCP
Handla allt Memmert ProdukterDescription
Bekväm, pålitlig och säker - dessa tre ord beskriver Memmert fuktkammare HCP.
- Modellstorlekar: 50, 105, 150, 240
- Temperaturjusteringsområde: +18 C°till +90°C
- Fuktighetsjusteringsområde: 20 till 95 % rh
- Allround värmesystem: absolut homogen temperaturfördelning tack vare värmesystemet på 6 sidor
- Modellvariant: TwinDISPLAY (intuitiv kontroll)
- AtmoCONTROL-programvara på ett USB-minne för programmering, hantering och överföring av program via Ethernet-gränssnitt eller USB-port
- Justerbara parametrar: temperatur (Celsius eller Fahrenheit), fläkthastighet, luftklaffläge, programtid, tidszoner, sommartid/vintertid
- Aktiv mikroprocessorkontroll för luftfuktning och avfuktning (20– 95 % rh) säkerställer en idealisk homogenitet av temperatur, fuktighet och korta återhämtningstider efter öppning av dörren
- Fuktförsörjning med destillerat vatten från extern tank med självsugande pump
- AutoSAFETY: extra integrerad över- och undertemperaturvakt
- Pålitlig och felsäker, även efter år av kontinuerlig drift
Fuktkammaren HCP säkerställer en idealisk homogenitet av temperatur, fuktighet samt korta återhämtningstider efter öppning av dörren. Kammaren är praktiskt taget underhållsfri och garanterar absolut tillförlitlighet och säkerhet.
Alla Memmert fuktkammare HCP kommer att levereras med en TwinDISPLAY.
TwinDISPLAY erbjuder maximal bekvämlighet för komplexa processer. Om tillämpningen kräver enastående precision och tillförlitlighet i kombination med intuitiv drift samt dubbelt övertemperaturskydd med visuellt larm, kommer TwinDISPLAY-modellerna att ge den funktionalitet, bekvämlighet och säkerhet som krävs. Via den intuitiva kontrollen och loggningsmjukvaran AtmoCONTROL kan även komplexa processer programmeras snabbt och enkelt. Flera övertemperaturskydd, visuella och akustiska larm samt möjlighet att skicka ett automatiskt larmmeddelande till en eller flera e-postadresser som gör att det finns tid över för det som verkligen betyder något.
Specifications
Specifications
| Noggrannhet | 0,1 °C |
| Larmtyper | Hörbart och visuellt |
| Kapacitet (metrisk) Hylla | 15 kg |
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12880:2007-05 , EN 61010-1 (IEC 61010-1), EN 61010-2-010 |
| Kompressor | Nej |
| Controllertyp | TwinDISPlAY. Adaptiv multifunktionell digital PID-mikroprocessorstyrenhet |
| Beskrivning | Ethernet och USB gränssnitt |
| Kapacitet (metrisk) | 156 l |
| Kammarmaterial | Rostfritt stål (304/1.4301) |
| Belysning | Ingen belysning |
| Show More |