Läs mer
Cytiva HyClone™ Karakteriserat fetalt bovint serum (USA)
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Bearbetning:
Bestrålad (25 till 40 doser)
Bestrålad (30 till 45 doser)
HI, Irr - 25 to 40 doses
Hold (Håll)
Irradiated
Irradiated (25 to 40 doses)
Värme inaktiverad
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Beskrivning
- Förbättra tillväxten av celler
- Testad för endotoxin, hemoglobin och ytterligare biokemiska analyser
- Filtrerat genom seriella 100 nm porstorleksklassade filter
Specifikationer
Specifikationer
| Ytterligare analyser | Albumin, Alkaliskt fosfatas, Blod Urea Kväve, Kalcium, Klorid |
| Certifikat och efterlevnad | Tillverkad i cGMP (21 CFR 820) kompatibla och ISO9001 certifierade anläggningar |
| Innehåll och lagring | Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid 2 till 8 °C. |
| Ursprungsland | USA |
| Produkttyp | Fetalt bovinserum |
| Kvantitet | 500 mL |
| Sterilitet | Sterila |
| Steriliseringsmetod | Sekventiell Trippelfiltrerad, 100 nm |
| Kvalitet | Karaktäriserad |
| Bearbetning | Bestrålad (25 till 40 doser) |
| Visa mer |