Läs mer
Cytiva HyClone™ Karakteriserat fetalt bovint serum (USA)
Produktkod. 17206896
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Bearbetning:
Bestrålad (25 till 40 doser)
Bestrålad (30 till 45 doser)
Bestrålad
Bestrålad (25 till 40 doser)
HI, Irr - 25 till 40 doser
Hold (Håll)
Värme inaktiverad
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Produktkod. 17206896
Brand: Cytiva SH30071.02IR2540
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Används som serumtillskott för cellodling in vitro av eukaryota celler
  • Enhance growth of cells
  • Tested for endotoxin, hemoglobin, and additional biochemical assays
  • Filtered through serial 100 nm pore-size rated filters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ytterligare analyser Albumin
Certifikat och efterlevnad Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
Innehåll och lagring Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2 to 8°C.
Ursprungsland United States
Form Liquid
Produkttyp Fetal Bovine Serum
Kvantitet 100 ml
Sterilitet Sterile
Steriliseringsmetod Sequential Triple-filtered, 100 nm
Kvalitet Characterized
Bearbetning Bestrålad (25 till 40 doser)
Testad för Bluetongue
Endotoxinkoncentration ≤ 25 EU/mL
Värme inaktiverad No
Hemoglobinkoncentration ≤ 25 mg/dL
Produktlinje HyClone
Mykoplasma upptäckt No
USDA säkerhetstest ingår USDA Inspected