Läs mer
Cytiva HyClone™ DMEM/F12 1:1 Media
Produktkod. 10043793
Kvantitet:
1000 ml
500 ml
6 x 500 ml
Med tillsatser:
Glutamin
Glutamin, HEPES
Glutamin, HEPES, Natriumpyruvat
HEPES
Utan tillsatser:
Ingen HEPES, ingen fenolröd, No Phenol Red
Inget glutamin
Utan HEPES
Utan HEPES, Utan fenolrött
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
Paket med 6
Produktkod. 10043793
Brand: Cytiva SH30271.01
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för att odla många olika däggdjursceller inklusive MDCK, gliaceller, fibroblaster och endotelceller. HyClone™ DMEM/F12 1:1 Media stöder cellkulturtillväxt och biotillverkningsprocesser och tillverkas med ISO 9001:2000-certifierade processer.
  • System testat med HyClone sera för att säkerställa produktens effektivitet och homogenitet
  • Alla produkter hydratiseras med vatten av WFI-kvalitet och genomgår 0,1 μm sterilfiltrering
  • Erbjuds i en mängd olika förpackningskonfigurationer, inklusive praktiska HyQPAK™ sexpack
  • Lika delar blandning av DMEM och Hams F12 media
  • Formuleringen kombinerar hög koncentration av glukos, aminosyror och vitaminer från DMEM med ett stort antal andra komponenter tillgängliga i Ham's F-12
  • Innehåller 17,5 mM glukos och 0,5 mM natriumpyruvat
  • Finns med eller utan L-Glutamin, Phenol Red eller HEPES
  • Finns i flera storlekar och konfigurationer av vätska eller pulver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp DMEM/F12 1:1 Medium
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod 0,1μ m Sterilfiltrerad
Med tillsatser Glutamin
Utan tillsatser Utan HEPES
Kvantitet 500 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000
Innehåll och lagring 2° till 8 °C, borta från ljus