Läs mer
Cytiva HyClone™ DMEM/F12 1:1 Media
Produktkod. 10155933
Kvantitet:
1000 ml
500 ml
6 x 500 ml
Med tillsatser:
Glutamin
Glutamin, HEPES
Glutamin, HEPES, Natriumpyruvat
HEPES
Utan tillsatser:
Ingen HEPES, ingen fenolröd, No Phenol Red
Inget glutamin
Utan HEPES
Utan HEPES, Utan fenolrött
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
Paket med 6
Produktkod. 10155933
Brand: Cytiva SH30126.01
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Används för att odla många olika däggdjursceller inklusive MDCK, gliaceller, fibroblaster och endotelceller. HyClone™ DMEM/F12 1:1 Media stöder cellkulturtillväxt och biotillverkningsprocesser och tillverkas med ISO 9001:2000-certifierade processer.
  • System tested with HyClone sera to ensure product efficacy and homogeneity
  • All products are hydrated using WFI quality water and undergo 0.1μm sterile filtration
  • Offered in a variety of packaging configurations, including convenient HyQPAK™ six-packs
  • Equal parts blend of DMEM and Ham's F12 media
  • Formulation combines high concentration of glucose, amino acids and vitamins from DMEM with wide variety of other components available in Ham's F-12
  • Contains 17.5mM Glucose and 0.5mM Sodium Pyruvate
  • Concentration: 2.5mM L-Glutamine and 15mM HEPES
  • Available with or without L-Glutamine, Phenol Red or HEPES
  • Available in multiple sizes and configurations of liquid or powder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Liquid
Produkttyp DMEM/F12 1:1 Medium
Sterilitet Sterile-filtered
Steriliseringsmetod 0.1 μm Sterile-filtered
Med tillsatser HEPES
Utan tillsatser Inget glutamin
Kvantitet 500 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000
Innehåll och lagring 2° to 8°C, away from light