Läs mer
Cytiva HyClone™ Dulbecco's Modified Eagles Medium
Produktkod. 10004873
Kvantitet:
1000 ml
500 ml
6 x 1000 ml
6 x 500 ml
Med tillsatser:
Glukos
Glukos, Natriumpyruvat
Glukos, natriumpyruvat, Sodium Pyruvate
Glutamin, Glukos
Glutamin, Natriumpyruvat
Glutamin, Ribonukleosider, Deoxiribonukleosider
Utan tillsatser:
Ingen glutamin, ingen fenolröd, No Phenol Red
Inget glutamin
Inget glutamin, Inget natriumpyruvat
Inget glutamin, Utan fenolrött, Inget natriumpyruvat
Utan HEPES
Utan fenolrött, Inget natriumpyruvat
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
Paket med 6
Produktkod. 10004873
Brand: Cytiva SH30285.LS
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Designad för att stödja cellkulturtillväxt och biotillverkningsprocesser.
  • Format: Liquid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Liquid
Produkttyp DMEM/High glucose with sodium pyruvate; without L-glutamine
Steriliseringsmetod 0.1 μm Sterile-filtered
Med tillsatser Glukos, natriumpyruvat, Sodium Pyruvate
Utan tillsatser Inget glutamin
Kvantitet 6 x 1000 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000
Innehåll och lagring 2° to 8°C, away from light
Beskrivning Liquid medium with glucose and sodium pyruvate; without L-glutamine; six 1000 mL bottle