Läs mer
Cytiva HyClone™ Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning, lösning
Produktkod. 10317052
Kvantitet:
100 ml
500 ml
1 l
1000 ml
6 x 500 ml
10 l
20 l
6 x 1000 ml
Koncentration:
1 st
10 gånger
Med tillsatser:
Hold (Håll)
Kalcium, Magnesium
Utan tillsatser:
Inget kalcium, Inget magnesium
Inget kalcium, Inget magnesium, Utan fenolrött
Utan fenolrött
Förpackningsstorlek:
10 L
1000ml
100ml
20 L
500ml
Paket med 6
Produktkod. 10317052
Brand: Cytiva SH30028.02
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Buffert cellkultur med PBS i lösning.
  • Format: Flytande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Tillverkad under cGMP och ISO 9001 certifierade anläggningar
Innehåll och lagring 15° till 30 °C
Beskrivning HyClone Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösningar (DPBS) utan kalcium, magnesium, fenolröd
Koncentration 1 st
Form Vätska
Produkttyp Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod 0,1μ m Sterilfiltrerad
Med tillsatser Hold (Håll)
Utan tillsatser Inget kalcium, Inget magnesium, Utan fenolrött
Endotoxinnivå ≤0,025 EU/ml
För användning med (applikation) Fungerar som en spolnings-, transport- eller utspädningsvätska samtidigt som celltonicitet och livsduglighet bibehålls under en begränsad tidsperiod
Osmolalitet 276 ±10mOsm/kg H2O
pH 7 till 7,6
Kvantitet 500 ml
Regulatorisk status RUO