Läs mer
Cytiva HyClone™ Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning, lösning
Kvantitet:
100 ml
500 ml
1 L
1000 ml
6 x 500 ml
10 l
20 L
6 x 1000 ml
Koncentration:
1 X
1 st
10 X
10 gånger
Med tillsatser:
Hold (Håll)
Kalcium, Magnesium
Utan tillsatser:
Inget kalcium, Inget magnesium
Inget kalcium, Inget magnesium, Utan fenolrött
Utan fenolrött
Förpackningsstorlek:
10 L
1000ml
100ml
20 L
500ml
Paket med 6
Beskrivning
- Format: Flytande
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Tillverkad under cGMP och ISO 9001 certifierade anläggningar |
| Innehåll och lagring | 15° till 30 °C |
| Beskrivning | HyClone Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösningar (DPBS) utan kalcium, magnesium, fenolröd |
| Koncentration | 10 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Dulbeccos fosfatbuffrade saltlösning |
| Sterilitet | Sterila |
| Steriliseringsmetod | 0,1μ m Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Hold (Håll) |
| Utan tillsatser | Inget kalcium, Inget magnesium, Utan fenolrött |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Faroangivelser
- EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
- UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 3% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.