Läs mer
Cytiva Hyclone™ Karakteriserat fetalt bovint serum (Australien)
Produktkod. 16221102
Kvantitet:
500 ml
1 l
Bearbetning:
Bestrålad (25 till 40 doser)
Bestrålad (30 till 45 doser)
Bestrålad (25 till 35 doser)
Bestrålad (30 till 45 doser)
HI, Irr - 30 till 45 doser
Värme inaktivera
Värmeinaktiverad, bestrålad (25 till 40 doser)
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 16221102
Brand: Cytiva SH30084.03IR3045
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Karakteriserad FBS bestrålad är jämförbar med FBS av högsta kvalitet från andra leverantörer, men är lägre prissatt än definierad FBS.
  • Filtrerat genom 3 sekventiell 0,1μ m filter med porstorlek
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ytterligare analyser Alkaliskt fosfat, laktatdehydrogenas, SGPT, SGOT, totalt protein, albumin, blodkarbamid, kväve, kreatinin, totalt bilirubin, natrium, kalium, kalcium, klorid, oorganiskt fosfor, glukos, järn, TIBC, procentmättnad, gammaglobulin, pH-värde, Isg-globulin,
Certifikat och efterlevnad AQIS
Innehåll och lagring Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid 2 till 8 °C.
Ursprungsland Australien
Produkttyp Fetalt bovinserum
Kvantitet 500 ml
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Sekventiell Trippelfiltrerad, 100 nm
Kvalitet Karaktäriserad
Bearbetning Bestrålad (30 till 45 doser)
Testad för Blåtunga, Bovint adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovin RSV, BVDV, Cytopatogena medel, Hemadsorberande medel, Rabiesvirus, Reovirus
Värme inaktiverad Nej
Produktlinje HyClone
USDA säkerhetstest ingår USDA inspekterad
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis