Läs mer
Cytiva HyClone™ Fetalt bovint serum (US), kol-/dextranbehandlat
Produktkod. 12339782
Kvantitet:
50 mL
100 mL
500 ml
Bearbetning:
Gammabestrålad, 25 till 40 doser
Gammabestrålad
Hold (Håll)
Värme inaktivera
Värme inaktiverad
Värme inaktiverad:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
50ml
Produktkod. 12339782
Brand: Cytiva SH30068.03IR
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Öka tillväxten av celler med USA-källa HyClone™ Träkol/dextranbehandlat fetalt bovint serum (FBS), som innehåller reducerade nivåer av många hormoner och tillväxtfaktorer.
  • Processed using a proprietary charcoal/dextran treatment that has been shown to reduce the levels of many hormones and growth factors
  • This serum is assayed for a variety of components before and after treatment to ensure the efficacy of the treatment
  • Charcoal/dextran treatment has been shown to be effective in reducing steroid levels for use of the serum in receptor studies or estrogen-related investigations
  • Other studies indicate that charcoal/dextran treatments may be used to minimize lot-to-lot serum variability
  • Filtered through three sequential 100 nm (0.1 μm) pore size-rated filters
  • Before dispensing, each lot of serum is pooled using true pool technology to ensure uniformity and consistency between bottles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ytterligare analyser 1, 25 Dihydroxy Vitamin D, 17 Beta Estradiol, Albumin, Alkaline Phosphatase, B1, B12, B2, B6, Biotin, Blood Urea Nitrogen, Calcitonin, Calcium, Carotene, Chloride, Corticosterone, Cortisol, Creatinine, Estrone, Folate, FSH, Glucose, IgG, Inorganic Phosphorus, Insulin, Lactate Dehydrogenase, LH, Niacin, Potassium, Progesterone, Retinol, SGOT, SGPT, Sodium, T3, T4, Testosterone, Tocopherol, Total Bilirubin, Total Protein, TSH, Vitamin C
Certifikat och efterlevnad EMEA Certified
Innehåll och lagring Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C.
Beskrivning Charcoal/Dextran Treated Fetal Bovine Serum, US Origin, Gamma Irradiated
Ursprungsland United States
Specialitetstyp Charcoal/Dextran filtered
Kvantitet 500 ml
Sterilitet Sterile
Steriliseringsmetod Sequential-filtered, 100 nm, Irradiated
Kvalitet Specialty filtered
Bearbetning Gammabestrålad
Testad för Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
Endotoxinkoncentration ≤ 10 EU/mL
Värme inaktiverad Nej
Hemoglobinkoncentration ≤ 20 mg/dL
Mykoplasma upptäckt No
USDA säkerhetstest ingår USDA Inspected
Visa mer Visa mindre
Faroangivelser
  • EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Kompletterande information
  • UNKNOWN ACUTE-2.1 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 2.1% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.