Läs mer
Cytiva HyClone™ Fetalt bovint serum (US), kol-/dextranbehandlat
Produktkod. 16201082
Kvantitet:
50 mL
100 mL
500 mL
Bearbetning:
Gammabestrålad, 25 till 40 doser
Gammabestrålad
Hold (Håll)
Värme inaktivera
Värme inaktiverad
Värme inaktiverad:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
50ml
Produktkod. 16201082
Brand: Cytiva SH30068.03IR2540
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Öka tillväxten av celler med USA-källa HyClone™ Träkol/dextranbehandlat fetalt bovint serum (FBS), som innehåller reducerade nivåer av många hormoner och tillväxtfaktorer.
  • Bearbetad med en egenutvecklad kol/dextranbehandling som har visat sig minska nivåerna av många hormoner och tillväxtfaktorer
  • Detta serum analyseras för en mängd olika komponenter före och efter behandling för att säkerställa behandlingens effektivitet
  • Kol/dextranbehandling har visat sig vara effektiv för att minska steroidnivåer för användning av serumet i receptorstudier eller östrogenrelaterade undersökningar
  • Andra studier tyder på att kol/dextranbehandlingar kan användas för att minimera lot-to-lot serumvariationer
  • Filtrerat genom tre sekventiella 100 nm (0,1μ m) porstorleksklassade filter
  • Före dispensering poolas varje parti serum med äkta poolteknologi för att säkerställa enhetlighet och konsistens mellan flaskorna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ytterligare analyser 25 Dihydroxi Vitamin D, 17 Beta Estradiol, Albumin, Alkaliskt fosfatas
Certifikat och efterlevnad EMEA-certifierad
Innehåll och lagring Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid 2° till 8 °C.
Ursprungsland USA
Specialitetstyp Träkol/Dextran filtrerad
Kvantitet 500 mL
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Sekventiellt filtrerad, 100 nm
Kvalitet Specialfiltrerad
Bearbetning Gammabestrålad, 25 till 40 doser
Testad för Blåtunga, Bovint adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovin RSV, BVDV
Endotoxinkoncentration ≤10 EU/ml
Värme inaktiverad Nej
Hemoglobinkoncentration ≤20 mg/dL
Mykoplasma upptäckt Nej
USDA säkerhetstest ingår USDA inspekterad