Läs mer
Cytiva Hyclone™ Definierat fetalt bovint serum (USA)
Produktkod. 12379792
Kvantitet:
50 ml
100 ml
500 ml
Bearbetning:
Bestrålad (25 till 40 doser)
Bestrålad (30 till 45 doser)
Bestrålad
Bestrålad (25 till 40 doser)
HI, Irr - 25 till 40 doser
Hold (Håll)
Värme inaktivera
Värmeinaktiverad/bestrålad
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
50ml
Produktkod. 12379792
Brand: Cytiva SH30070.03IH
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Används som serumtillskott för cellodling in vitro av eukaryota celler
  • Maximize cell culture growth
  • Tested for endotoxin, hemoglobin, and additional biochemical assays
  • Filtered through serial 40 nm pore-size rated filters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ytterligare analyser 1, 25 Dihydroxy Vitamin D, Albumin, Alkaline Phosphatase, B1, B12, B2, B6, Biotin, Blood Urea Nitrogen, Calcium, Carotene, Chloride, Cholesterol, Copper, Creatinine, Folate, Gamma Globulin, Glucose, HDL, IgG, Inorganic Phosphorus, Insulin, Iron, Lactate Dehydrogenase, LDL, Magnesium, Niacin, Osmolality, Percent Saturation, pH, Phospholipids, Potassium, Progesterone, Retinol, Selenium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Tocopherol, Total Bilirubin, Total Protein, Triglycerides, Vitamin C
Certifikat och efterlevnad Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
Innehåll och lagring Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2 to 8°C.
Ursprungsland United States
Produkttyp Fetal Bovine Serum
Kvantitet 500 ml
Sterilitet Sterile
Steriliseringsmetod Sequential-filtered, 40 nm
Kvalitet Defined
Bearbetning Värmeinaktiverad/bestrålad
Testad för Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
Endotoxinkoncentration ≤ 10 EU/mL
Värme inaktiverad Yes
Hemoglobinkoncentration ≤ 10 mg/dL
Produktlinje HyClone
Mykoplasma upptäckt No
USDA säkerhetstest ingår USDA Inspected