Läs mer
Cytiva Hyclone™ Definierat fetalt bovint serum (USA)
Kvantitet:
50 ml
100 mL
500 mL
Bearbetning:
Bestrålad (25 till 40 doser)
Bestrålad (30 till 45 doser)
Bestrålad
HI, Irr - 25 to 40 doses
Hold (Håll)
Irradiated (25 to 40 doses)
Värme inaktivera
Värmeinaktiverad/bestrålad
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
50ml
Beskrivning
- Maximera cellkulturtillväxt
- Testad för endotoxin, hemoglobin och ytterligare biokemiska analyser
- Filtrerat genom seriella 40 nm porstorleksklassade filter
Specifikationer
Specifikationer
| Ytterligare analyser | Progesteron, Insulin, Kolesterol, HDL, LDL, Triglycerider, Gamma Globulin, Fosfolipider, Alkaliskt fosfatas, Laktatdehydrogenas, SGPT, SGOT, B1, B2, B6, Niacin, Biotin, Retinol, Karoten, Tokoferol, Vitamin C,2,2,1 D,pH,totalt protein,albumin,blodkarbamidkväve,kreatinin,totalbilirubin,oorganiskt fosfor,selen,natrium,kalium,kalcium,klorid,magnesium,glukos,koppar,osmolalitet,järn, TIBC,procentig mättnad,IgG |
| Certifikat och efterlevnad | Tillverkad i cGMP (21 CFR 820) kompatibla och ISO9001 certifierade anläggningar |
| Innehåll och lagring | Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid 2 till 8 °C. |
| Ursprungsland | USA |
| Produkttyp | Fetalt bovinserum |
| Kvantitet | 100 mL |
| Sterilitet | Sterila |
| Steriliseringsmetod | Sekventiellt filtrerad, 40 nm |
| Kvalitet | Definierat |
| Bearbetning | Värme inaktivera |
| Visa mer |