Läs mer
Cytiva Hyclone™ Definierat fetalt bovint serum (USA)
Produktkod. 16241082
Kvantitet:
50 ml
100 mL
500 mL
Bearbetning:
Bestrålad (25 till 40 doser)
Bestrålad (30 till 45 doser)
Bestrålad
HI, Irr - 25 to 40 doses
Hold (Håll)
Irradiated (25 to 40 doses)
Värme inaktivera
Värmeinaktiverad/bestrålad
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
50ml
Produktkod. 16241082
Brand: Cytiva SH30070.03IR3045
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används som serumtillskott för cellodling in vitro av eukaryota celler
  • Maximera cellkulturtillväxt
  • Testad för endotoxin, hemoglobin och ytterligare biokemiska analyser
  • Filtrerat genom seriella 40 nm porstorleksklassade filter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ytterligare analyser 25 Dihydroxi Vitamin D, Albumin, Alkaliskt fosfatas, B1
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i cGMP (21 CFR 820) kompatibla och ISO9001 certifierade anläggningar
Innehåll och lagring Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid 2 till 8 °C.
Ursprungsland USA
Produkttyp Fetalt bovinserum
Kvantitet 500 mL
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Sekventiellt filtrerad, 40 nm
Kvalitet Definierat
Bearbetning Bestrålad (30 till 45 doser)
Testad för Blåtunga, Bovint adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovin RSV, BVDV, Cytopatogena medel, Hemadsorberande medel, Rabiesvirus, Reovirus
Endotoxinkoncentration ≤10 EU/ml
Värme inaktiverad Nej
Hemoglobinkoncentration ≤10 mg/dL
Produktlinje HyClone
Mykoplasma upptäckt Nej
USDA säkerhetstest ingår USDA inspekterad