Läs mer
Cytiva HyClone™ Fetalt bovint serum (US), standard
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Bearbetning:
Bestrålat
Gammabestrålad
Hold (Håll)
Värme inaktiverad
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Beskrivning
- Stöd cellkulturtillväxt
- Standardbetyg
- Aseptiskt förpackad i klass 100 renrum
Specifikationer
Specifikationer
| Ytterligare analyser | Gamma Globulin, Alkaliskt fosfatas, Laktatdehydrogenas, SGPT, SGOT, pH, Totalt Protein, Albumin, Blod Urea Kväve, Kreatinin, Total Bilirubin, Natrium, Kalium, Kalcium, Klorid, Oorganisk fosfor, Osmolalitet, Järn, TIBC, IgG |
| Certifikat och efterlevnad | Tillverkad i cGMP (21 CFR 820) kompatibla och ISO9001 certifierade anläggningar |
| Innehåll och lagring | Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid 2° till 8 °C. |
| Beskrivning | Standard fetalt bovint serum, amerikanskt ursprung |
| Ursprungsland | USA |
| Produkttyp | Fetalt bovinserum |
| Kvantitet | 500 ml |
| Sterilitet | Sterila |
| Steriliseringsmetod | Sekventiellt filtrerad, 100 nm |
| Kvalitet | Standard |
| Visa mer |