Läs mer
Cytiva HyClone™ Fetalt bovint serum (US), standard
Produktkod. 12339852
Kvantitet:
100 mL
500 ml
Bearbetning:
Bestrålat
Gammabestrålad
Hold (Håll)
Värme inaktiverad
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Produktkod. 12339852
Brand: Cytiva SH30088.03IR
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Komplettera cellodlingstillväxt med amerikansk cellodlingskvalitet Cytiva HyClone™ Standard fetalt bovint serum (FBS)
  • Support cell culture growth
  • Standard grade
  • Aseptically packaged in Class 100 cleanroom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ytterligare analyser Gamma Globulin, Alkaline Phosphatase, Lactate Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Total Protein, Albumin, Blood Urea Nitrogen, Creatinine, Total Bilirubin, Sodium, Potassium, Calcium, Chloride, Inorganic Phosphorus, Osmolality, Iron, TIBC, IgG
Certifikat och efterlevnad Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
Innehåll och lagring Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C.
Beskrivning Standard Fetal Bovine Serum, US Origin
Ursprungsland United States
Produkttyp Fetal Bovine Serum
Kvantitet 500 ml
Sterilitet Sterile
Steriliseringsmetod Sequential-filtered, 100 nm
Kvalitet Standard
Bearbetning Gammabestrålad
Testad för Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
Endotoxinkoncentration For Information Only
Värme inaktiverad No
Hemoglobinkoncentration For Information Only
Mykoplasma upptäckt No
USDA säkerhetstest ingår USDA Inspected