Läs mer
Cytiva HyClone™ Fetalt bovint serum (US), standard
Produktkod. p-8263041
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Bearbetning:
Bestrålat
Gammabestrålad
Hold (Håll)
Värme inaktiverad
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Produktkod. 11511851
Brand: Cytiva SH30088.02
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Komplettera cellodlingstillväxt med amerikansk cellodlingskvalitet Cytiva HyClone™ Standard fetalt bovint serum (FBS)
  • Stöd cellkulturtillväxt
  • Standardbetyg
  • Aseptiskt förpackad i klass 100 renrum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ytterligare analyser Gamma Globulin, Alkaliskt fosfatas, Laktatdehydrogenas, SGPT, SGOT, pH, Totalt Protein, Albumin, Blod Urea Kväve, Kreatinin, Total Bilirubin, Natrium, Kalium, Kalcium, Klorid, Oorganisk fosfor, Osmolalitet, Järn, TIBC, IgG
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i cGMP (21 CFR 820) kompatibla och ISO9001 certifierade anläggningar
Innehåll och lagring Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid 2° till 8 °C.
Beskrivning Standard fetalt bovint serum, amerikanskt ursprung
Ursprungsland USA
Produkttyp Fetalt bovinserum
Kvantitet 100 ml
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Sekventiellt filtrerad, 100 nm
Kvalitet Standard
Bearbetning Hold (Håll)
Testad för Bluetongue, Bovint Adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovint RSV , BVDV, Cytopatogena medel, Hemadsorberande medel, Rabiesvirus, Reovirus
Endotoxinkoncentration Endast för information
Värme inaktiverad Nej
Hemoglobinkoncentration Endast för information
Mykoplasma upptäckt Nej
USDA säkerhetstest ingår USDA inspekterad