Läs mer
Cytiva HyClone™ Mänsklig mesenkymal stamcell screenad karaktäriserat fetalt bovint serum, amerikanskt ursprung
Kvantitet:
500 ml
Beskrivning
Human mesenkymal stamcell screenad FBS stöder tillväxten av odifferentierade humana mesenkymala stamceller (hMSC). Under screening observeras hMSC för bevis på näringsbrist, cytotoxicitet eller morfologiska avvikelser.
Specifikationer
Specifikationer
| Ursprungsland | USA |
| Form | Vätska |
| Specialitetstyp | Mänsklig mesenkymal stamcell screenad |
| Kvantitet | 500 ml |
| Steriliseringsmetod | 40 nm filtrering |
| Endotoxinkoncentration | ≤10 EU/ml |
| Värme inaktiverad | Nej |
| Hemoglobinkoncentration | ≤10 mg/dL |