Läs mer
Cytiva HyClone HyPure Vatten för injektion (WFI) kvalitetsvatten
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
6 x 1000 mL
Beskrivning
- Stöd cellkulturtillväxt och biotillverkningsprocesser med vatten för injektion (WFI) kvalitetsvatten.
- Möter stränga USP specifikationer.
- Tillverkad i ISO 9001 certifierad anläggning.
- Partispecifikt analyscertifikat (CoA) för varje producerat parti vatten.
- Avsedd för ytterligare tillverkning eller forskningsanvändning. Inte för diagnostiskt eller terapeutiskt bruk.
- HyClone HyPure WFI Quality Water genomgår omfattande rening för att möta eller överträffa de stränga specifikationerna i United States Pharmacopeia (USP ). Vatten för injektion (WFI) produceras i ISO 9001 certifierade anläggningar för att säkerställa en högkvalitativ produkt.
- HyPure WFI Quality Water uppfyller följande kriterier:
- Måste tillverkas från ett validerat vattenreningssystem som uppfyller eller överstiger ström USP krav på HyPure WFI kvalitetsvatten.
- Måste ha ett övervakningssystem för kvalitetssäkring som säkerställer kontinuerlig efterlevnad och som innehåller systemtest och åtgärdsgränser.
- Måste uppfylla alla tillämpliga kemikalier, renhet och andra acceptanskriterier som beskrivs i den nuvarande USP för både system och förpackat vatten.
- Måste inkludera ett partispecifikt CoA för varje parti vatten som produceras, med en lista över både acceptanskriterier och faktiska testresultat.
- Faktiska testresultat på en CoA tas inte från systemprover, utan måste vara från faktiska förpackade prover av det givna partiet.
Specifikationer
Specifikationer
| Sterilitet | Sterile |
| Kvantitet | 2000 mL |
| Fysisk form | Vätska |