Läs mer
Cytiva HyClone™ Kalvserum med järntillskott, amerikanskt ursprung
Kvantitet:
100 ml
500 ml
1000 ml
Bearbetning:
Bestrålat
Bestrålat, 25 till 40 doser
Bestrålat, 30 till 45 doser
Gammabestrålad
Hold (Håll)
Värme inaktivera
Förpackningsstorlek:
1 L
1000ml
100ml
500ml
Beskrivning
HyClone Järntillsatt nötkalvsserum, amerikanskt ursprung samlas in genom venpunktion från kalvkalvar med formeln, som producerar exceptionellt höga nivåer av transferrin. Detta serum är noggrant kompletterat med järn för att ladda serumtransferrinnivåer till fysiologiska nivåer. Efter tillskott innehåller serumet tre till fyra gånger så mycket tillgängligt järn och transferrin som fetalt bovint serum (FBS) eller hästserum.
Specifikationer
Specifikationer
| Ytterligare analyser | Insulin, gammaglobulin, alkaliskt fosfatas, laktatdehydrogenas, SGPT, SGOT, pH, albumin, blodureakväve, kreatinin, totalt bilirubin, natrium, kalium, kalcium, klorid, oorganiskt fosfor, järn, TIBC, procentuell mättnad, Glukosmättnad, Ig |
| Innehåll och lagring | Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid 2° till 8 °C |
| Produkttyp | Kalvbovint serum |
| Kvantitet | 1000 ml |
| Sterilitet | Sterila |
| Steriliseringsmetod | Sekventiellt filtrerad, 100 nm |
| Bearbetning | Värme inaktivera |
| Testad för | Bluetongue, Bovint Adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovint RSV, BVDV, Cytopatogena medel, Hemadsorberande medel, Rabiesvirus, Reovirus |
| Värme inaktiverad | Ja |