Läs mer
Cytiva HyClone™ Bestrålat kalvserum, USA Ursprung
Kvantitet:
100 mL
Beskrivning
- Djurets ålder vid tidpunkten för insamlingen varierar från 16 till 24 veckor
- Låg i antikroppar och hög i tillväxtfaktorer
- Viruspaneltestning enligt 9 CFR 113.53
- Kommer från USA med fullständig spårbarhet tillbaka till originalkällan
- Kostnadseffektivt alternativ till FBS
Specifikationer
Specifikationer
| Åldras | 16 till 24 veckor |
| Ursprungsland | USA |
| Produkttyp | Kalvbovint serum |
| Kvantitet | 100 mL |
| Steriliseringsmetod | Sekventiellt filtrerad, 100 nm |
| Bearbetning | Irradiated |
| Testad för | Viruspaneltestning enligt 9 CFR 113.53 |
| Värme inaktiverad | Nej |
| Produktlinje | HyClone |